Få mere at vide
Cole-Parmer™ HDPE Jerrican
Product Code. 11890100 Shop All Cole-Parmer Products
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
10 L
Unit Size:
Hver
Product Code. Kapacitet (metrisk) Unit Size
11890100 10 L Hver
1 options
Product Code. 11890100 Supplier Cole-Parmer™ Supplier No. 0603180
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Lukkemateriale: LDPE
Specifications
Kapacitet (engelsk) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Lukningsmateriale LDPE
Lukkestørrelse 63mm
Lukketype Hætte/prop
Dimensioner (L x B x H) 228.6 x 177.8 x 177.8 mm
Længde (metrisk) 228.6 mm
Materiale HDPE
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Jerry Can
Form Firkant
Bredde (metrisk) 177.8 mm