Få mere at vide
Kautex™ HDPE, Carboy med stophaneforbindelse
Artikelnummer. 10210881
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10210881 10 L Hver
1 options
Artikelnummer. 10210881 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000084132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    456.37 DKK
    388.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 67.48 DKK
    14% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til brug med: opbevaring, påfyldning, transport
  • Naturlig farve
  • Blåtrykte gradueringsmærker
  • Påskruet lukning
  • Fås med stophane, der kommer med en gul støvhætte (støvhætte forsegler ikke karet)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 L
Diameter (metrisk) Indvendig hals 50 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 206 mm
Til brug med (applikation) Opbevaring, påfyldning, transport
Inkluderer Lukning
Materiale HDPE
nr. pr. sag 6/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Carboy med stophane