Få mere at vide
Kautex™ HDPE, Carboy with Stopcock
Artikelnummer. 10201551
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10201551 5 L Hver
1 options
Artikelnummer. 10201551 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000084137
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til brug med: opbevaring, påfyldning, transport
  • Natural color
  • Blue printed graduation markings
  • Screwed-on closure
  • Comes with an yellow dust cap (dust cap does not seal the carboy)
  • Stopcock connections are available as accessories
  • Applications include storage, transfer and transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (engelsk) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Diameter (metrisk) Indvendig hals 50 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 167 mm
Til brug med (applikation) Opbevaring, påfyldning, transport
Inkluderer Lukning
Materiale HDPE
nr. pr. sag 11/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Carboy with Stopcock