Få mere at vide
Kautex™ HDPE, Carboy med stophane
Beskrivelse
- Naturlig farve
- Blåtrykte gradueringsmærker
- Påskruet lukning
- Leveres med en gul støvhætte (støvhætten forsegler ikke carboy)
- Stophanetilslutninger fås som tilbehør
- Applikationer omfatter opbevaring, overførsel og transport
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 6,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 25 L |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 50 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 278 mm |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring, påfyldning, transport |
| Inkluderer | Lukning |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 5/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Produkttype | Carboy med stophane |