Få mere at vide
Kautex™ HDPE, Carboy
Artikelnummer. 15921451
Skift visning
Kapacitet: 10 l
Artikelnummer.
15921451 Kapacitet: 10 l
1 options
Artikelnummer. 15921451 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000084133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1745.00 DKK
    1518.31 DKK / Pakke med 6
    Spare 226.69 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Metrisk kapacitet: 10 L
  • Naturlig farve
  • Blåtrykte gradueringsmærker
  • Påskruet lukning
  • Fås med stophane, der kommer med en gul støvhætte (støvhætte forsegler ikke karet)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 L
Diameter (metrisk) Indvendig hals 50 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 206 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 6/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Carboy