Få mere at vide
Kautex™ HDPE, Carboy
Beskrivelse
- Naturlig farve
- Blåtrykte gradueringsmærker
- Påskruet lukning
- Fås med stophane, der kommer med en gul støvhætte (støvhætte forsegler ikke karet)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 50 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 167 mm |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 11/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Produkttype | Carboy med stophane |