Få mere at vide
Cole-Parmer™ HDPE, Carboy
Artikelnummer. 11760089 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11760089 20 L Hver
1 options
Artikelnummer. 11760089 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0603182
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med: Til forsendelse, væskeopbevaring og hyldedispensering; Lukkemateriale: LDPE
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 20 L
Certificeringer/compliance FN og FDA
Lukningsmateriale LDPE
Lukkestørrelse 70mm
Lukketype Skruelåg
Dybde (metrisk) 254 mm
Til brug med (applikation) Til forsendelse, væskeopbevaring og hyldedispensering
Materiale HDPE
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Carboy
Bredde (metrisk) 355.6 mm