Få mere at vide
Kartell™ Tank med tap
Artikelnummer. p-8007239
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 5
Artikelnummer. 10079922
Brand: Kartell™ 0177000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at rationalisere laboratorie- og lille produktionslinjeorganisation. Kartell™ Tank med Spigot giver mulighed for at optimere vand, vandige opløsninger og opløsningsmidler tilgængelighed på et reduceret rum.
  • Fremstillet af fødevaregodkendt High Density PE
  • Inkluderer behageligt håndtag til forskydning
  • Tappen er placeret i en position, så tanken kan stå, for at lette brugen af disse tanke til emballering og transport af væsker
  • Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Materiale HDPE
Kapacitet (metrisk) 10 L
Længde (metrisk) 380 mm
Bredde (metrisk) 300 mm
Højde (metrisk) 160 mm
nr. pr. pakke 5