Få mere at vide
Kartell™ Tank med tap
Artikelnummer. 10079922
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10079922 10 L Pakke med 5
10640204 20 L Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10079922 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0177000
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
På lager
Designet til at rationalisere laboratorie- og lille produktionslinjeorganisation. Kartell™ Tank med Spigot giver mulighed for at optimere vand, vandige opløsninger og opløsningsmidler tilgængelighed på et reduceret rum.
  • Fremstillet af fødevaregodkendt High Density PE
  • Inkluderer behageligt håndtag til forskydning
  • Tappen er placeret i en position, så tanken kan stå, for at lette brugen af disse tanke til emballering og transport af væsker
  • Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Materiale HDPE
Kapacitet (metrisk) 10 L
Længde (metrisk) 380 mm
Bredde (metrisk) 300 mm
Højde (metrisk) 160 mm
nr. pr. pakke 5