Få mere at vide
Vitlab™ HDPE spande
Kapacitet (metrisk):
5 l
Diameter (metrisk) Udvendig:
250 mm
290 mm
Højde (metrisk):
240 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Hvid
- Uden tud
- 1L gradueringer
- Stabilt håndtag med forstærkning i midten for behagelig transport
- Låg bestilles separat
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spand |
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Gradueringer | Ja |
| Materiale | HDPE |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 250 mm |
| Dimensioner | 240 Hmm |
| Højde (metrisk) | 240 mm |
| Mængde | 1 stk. |