Få mere at vide
Vitlab™ HDPE spande
Beskrivelse
- Hvid
- Uden tud
- 1L gradueringer
- Stabilt håndtag med forstærkning i midten for behagelig transport
- Låg bestilles separat
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spand |
| Gradueringer | Ja |
| Materiale | HDPE |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 290 mm |
| Dimensioner | 300 Hmm |
| Højde (metrisk) | 300 mm |
| Mængde | 1 stk. |