Få mere at vide
Vitlab™ HDPE spande
Artikelnummer. 10027850
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
Diameter (metrisk) Udvendig:
250 mm
290 mm
Højde (metrisk):
240 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10027850 5 l 250 mm 240 mm Hver
10780592 - 290 mm 300 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10027850 Leverandør Vitlab™ Leverandørnr. 96093
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00 DKK
    121.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.58 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Fremstillet med HDPE for styrke og holdbarhed. VITLab™ HDPE-spande er ideelle til opbevaring og transport af store mængder væske.
  • Hvid
  • Uden tud
  • 1L gradueringer
  • Stabilt håndtag med forstærkning i midten for behagelig transport
  • Låg bestilles separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 5 l
Gradueringer Ja
Materiale HDPE
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 250 mm
Dimensioner 240 Hmm
Højde (metrisk) 240 mm
Mængde 1 stk.