Få mere at vide
Brand™ Wide-mouth Square HDPE Bottles
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Trådstørrelse (metrisk):
GL 32
GL 45
GL 54
GL 80
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Manufactured from translucent HDPE.
- Tamper-proof polypropylene closure includes sealing cone with press-off retaining ring.
- Rectangular shape saves space on tight counters, benches, and cabinets.
- Ideal for use as a storage container.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Farve | Translucent |
| Dimensioner (L x B x H) | 45 x 45 x 101mm |
| Inkluderer | Press-off retaining ring |
| Materiale | HDPE |
| Længde (metrisk) | 45mm |
| Bredde (metrisk) | 45mm |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 32 |
| Lukningsfarve | Blue |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Vis mere |