Få mere at vide
Buerkle™ HDPE flaskeholderkasse
Artikelnummer. 10363321 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Holder:
Flasker
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
10363321 Flasker Hver
1 options
Artikelnummer. 10363321 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 03610008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00 DKK
    243.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.71 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Holder op til otte flasker med en maksimal diameter på 95 mm. Buerkle™ HDPE flaskeholderboks med lukket bund fungerer også som spildtrug.
  • HDPE
  • Indvendige mål: Længde 390 mm, bredde 110 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Farve Grå
Holder Flasker
Materiale HDPE
Stillinger 8
Form Square
Stabelbar Yes, When Empty
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Velegnet til brug med fødevarer
Dimensioner (L x B) 400 x 290 mm
Længde (metrisk) 400 mm
Længde (engelsk) 15.75 in.
Bredde (engelsk) 11.42 in.
Højde (engelsk) 8.46 in.
Produkttype Flaskeholder
Diameter (metrisk) Indvendig 95 mm
Hylder None
Højde (metrisk) 215 mm
Array 8
Bredde (metrisk) 290 mm