Få mere at vide
Buerkle™ Flaskeholder af polypropylen
Artikelnummer. 10376031 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Stillinger:
6
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stillinger Pakningsstørrelse
10376031 6 Hver
1 options
Artikelnummer. 10376031 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 03610006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00 DKK
    113.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 2.57 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kan bære op til seks flasker med en maksimal ydre diameter på 95 mm. Buerkle™ Flaskeholder af polypropylen med ventilerede sider gør det nemt at skylle og tømme.
  • PP
  • Velegnet til mad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Farve Brown
Holder Flasker
Materiale Polypropylen
Stillinger 6
Form Square
Stabelbar Yes, When Empty
Sterilitet Non-sterile
Dimensioner (L x B x H) 310 x 210 x 310 mm
Længde (metrisk) 310 mm
Længde (engelsk) 12,2''
Bredde (engelsk) 8,26 tommer.
Højde (engelsk) 12 tommer
Produkttype Flaskeholder
Diameter (metrisk) Indvendig 95 mm
Hylder None
Højde (metrisk) 310 mm
Array 2 x 3
Bredde (metrisk) 210 mm