Få mere at vide
Semadeni™ HDPE, flaske
Artikelnummer. 11747202
:
Kapacitet: 6L; Højde: 250 mm; Inkluderer: Sort tæt kasket og plast bærehåndtag
Artikelnummer. 11747202
Brand: Semadeni™ 1843
Til brug med: Til transport af farligt gods; Farve: Naturlig
  • Fås i forskellige kapaciteter
  • Firkantet i form
  • Med plast bærehåndtag og lukning
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 6 L
Certificeringer/compliance FN-godkendelse
Farve Neutral
Til brug med (applikation) Til transport af farligt gods
Højde (metrisk) 250 mm
Inkluderer Tæt hætte og plast bærehåndtag
Materiale HDPE
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Firkantet flaske
Form Firkant