Få mere at vide
Semadeni™ HDPE, flaske
Artikelnummer. 11737202
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11737202 10 L
1 options
Artikelnummer. 11737202 Leverandør Semadeni™ Leverandørnr. 1842
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.02 DKK
    153.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 34.85 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Til brug med: Til transport af farligt gods; Farve: Naturlig
  • Fås i forskellige kapaciteter
  • Firkantet i form
  • Med plast bærehåndtag og lukning
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Certificeringer/compliance FN-godkendelse
Farve Neutral
Til brug med (applikation) Til transport af farligt gods
Højde (metrisk) 365 mm
Inkluderer Tæt hætte og plast bærehåndtag
Materiale HDPE
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Firkantet flaske
Form Firkant