Få mere at vide
SymLine Sikkerhedsaffaldshætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17192566
Skift visning
Størrelse:
GL 45, GL 25
GL45
S60/61
Inkluderer:
2 x PFA-fittings
4 PFA-beslag
4 x PFA-fittings, 1 x rørstik
7 x PFA-beslag
Elektronisk fyldniveaukontrol
Fyldningslanse, forbindelse til udstødningsfilter
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Inkluderer unitSize
17192566 GL45 4 PFA-beslag -
16305988 GL 45, GL 25 Fyldningslanse, forbindelse til udstødningsfilter -
17172566 GL45 2 x PFA-fittings Hver
17102576 GL45 4 x PFA-fittings, 1 x rørstik Hver
17182566 GL45 7 x PFA-beslag -
10820411 S60/61 Elektronisk fyldniveaukontrol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17192566 Leverandør SymLine Leverandørnr. 306493
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikkerhedsaffaldshætter forbinder rørsystemet sikkert til affaldsbeholderen. Det integrerede udstødningsfilter blokerer opløsningsmiddeldampe– til beskyttelse af sundhed og miljø.
  • Safety Waste Caps fås med forskellige gevindstørrelser til fastgørelse til rørsystemet og med forskellige antal slangetilslutninger til bortskaffelse af det flydende affald.
  • Sikkerhedsaffaldshætter fås som ekstraudstyr med elektroniske niveausensorer, der angiver fyldningsgraden af bortskaffelsesbeholderen.
  • Ved at bruge en 4-in-1 opsamler (306509), op til 4 sikkerhedsaffaldshætter kan tilsluttes samtidigt til kun ét tilslutningspunkt på rørsystemet
  • Tekniske data
    Til brug med (udstyr) SymLine System for kapillærer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
    Inkluderer 4 PFA-beslag
    Materiale PTFE
    Størrelse GL45
    Til brug med (applikation) Affaldsbortskaffelsessystem
    Type Sikkerhedsaffaldshætte