Få mere at vide
SymLine Sikkerhedsaffaldshætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17182566
Størrelse:
GL 45, GL 25
GL45
S60/61
Inkluderer:
2 x PFA-fittings til kapillærer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
4 x PFA-fittings til kapillærer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
4 x PFA-fittings til kapillærer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x rørforbindelse til rør med (ID) 5,0 - 11,5 mm
7 x PFA-fittings til kapillærer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
Elektronisk niveaukontrol til samling af tilslutningsbord
Nedsænket påfyldningslanse, stik til udstødningsfilter, HDPE elektrostatisk ledende
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17182566
Brand: SymLine 306492
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikkerhedsaffaldshætter forbinder rørsystemet sikkert til affaldsbeholderen. Det integrerede udstødningsfilter blokerer opløsningsmiddeldampe– til beskyttelse af sundhed og miljø.
  • Safety Waste Caps fås med forskellige gevindstørrelser til fastgørelse til rørsystemet og med forskellige antal slangetilslutninger til bortskaffelse af det flydende affald.
  • Sikkerhedsaffaldshætter fås som ekstraudstyr med elektroniske niveausensorer, der angiver fyldningsgraden af bortskaffelsesbeholderen.
  • Ved at bruge en 4-in-1 opsamler (306509), op til 4 sikkerhedsaffaldshætter kan tilsluttes samtidigt til kun ét tilslutningspunkt på rørsystemet
  • Tekniske data
    Til brug med (udstyr) SymLine System
    Inkluderer 7 x PFA-fittings til kapillærer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
    Materiale PTFE
    Størrelse GL45
    Til brug med (applikation) Affaldsbortskaffelsessystem
    Type Sikkerhedsaffaldshætte