Få mere at vide
SymLine Sikkerhedsaffaldshætter
Størrelse:
GL 45, GL 25
GL45
S60/61
Inkluderer:
2 x PFA-fittings til kapillærer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
4 x PFA-fittings til kapillærer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
4 x PFA-fittings til kapillærer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x rørforbindelse til rør med (ID) 5,0 - 11,5 mm
7 x PFA-fittings til kapillærer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
Elektronisk niveaukontrol til samling af tilslutningsbord
Nedsænket påfyldningslanse, stik til udstødningsfilter, HDPE elektrostatisk ledende
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | SymLine System |
| Inkluderer | 2 x PFA-fittings til kapillærer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm |
| Materiale | PTFE |
| Størrelse | GL45 |
| Til brug med (applikation) | Affaldsbortskaffelsessystem |
| Type | Sikkerhedsaffaldshætte |