Få mere at vide
Brand™ HDPE Atomizers
Artikelnummer. 12015302 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
850 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12015302 850 mL Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 12015302 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 144190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    527.00 DKK
    445.90 DKK / Pakke med 5
    Spare 81.10 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
By turning the nozzle, delivery can be varied from a fine spray to a solid stream.
  • Opaque white in color with red accents
  • Provided in packs of 5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 850 mL
Farve Hvid
Materiale HDPE
nr. pr. pakke 5/Pk.
Produkttype Atomizer