Få mere at vide
Azpack™ HDPE, Round Aspirator Bottle
Artikelnummer. 12310459
:
Capacity: 25L
Artikelnummer. 12310459
Brand: Azpack™ 12310459
Capacity Metric: 25 L
  • Air-vented 12mm bore tap
  • Screw on cap
  • Plastic covered band around shoulder includes integral lifting handles
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 6.6 gal.
Kapacitet (metrisk) 25 L
Diameter (metrisk) Udvendig 315 mm
Højde (metrisk) med lukning 414 mm
Inkluderer Closure, Handles, 12mm bore tap spigot
Materiale HDPE
Hals stil Narrow
Produkttype Aspirator Bottle
Form Cylindrical