Få mere at vide
Azpack™ HDPE, Round Aspirator Bottle
:
Capacity: 25L
Beskrivelse
- Air-vented 12mm bore tap
- Screw on cap
- Plastic covered band around shoulder includes integral lifting handles
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 6.6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 25 L |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 315 mm |
| Højde (metrisk) med lukning | 414 mm |
| Inkluderer | Closure, Handles, 12mm bore tap spigot |
| Materiale | HDPE |
| Hals stil | Narrow |
| Produkttype | Aspirator Bottle |
| Form | Cylindrical |