Få mere at vide
Kartell™ Analytiske tragte af polypropylen
Artikelnummer. 10142281
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3,5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
200 ml
350 ml
700 ml
1250 ml
Diameter (metrisk) Øverst:
27 mm
37 mm
46 mm
66 mm
100 mm
120 mm
150 mm
183 mm
Højde (metrisk):
56,3 mm
63,4 mm
79 mm
112 mm
161,5 mm
184 mm
238 mm
293 mm
Længde (metrisk) stilk:
37 mm
43 mm
62 mm
82 mm
86 mm
115 mm
140 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
Pakke med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Øverst Højde (metrisk) Længde (metrisk) stilk Pakningsstørrelse
10142281 200 ml 100 mm 161,5 mm 82 mm Hver
11929848 50 ml 66 mm 112 mm 62 mm -
10546961 350 ml 120 mm 184 mm 86 mm Hver
12533197 700 ml 150 mm 238 mm 115 mm Pakke med 5
11949848 1250 ml 183 mm 293 mm 140 mm Pakke med 5
12010572 3,5 ml 27 mm 56,3 mm 37 mm Pakke med 20
12177780 20 ml 46 mm 79 mm 43 mm Pakke med 20
11919848 10 ml 37 mm 63,4 mm 37 mm Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10142281 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0015200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.00 DKK
    24.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 14.80 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Fremstillet med polypropylen for styrke og holdbarhed. Kartell™ Polypropylen analytiske tragte er designet specielt til analytisk kemi.
  • Tager filterpapir i standardstørrelse
  • 60° vinklede sider med indvendige og udvendige ribber for at fremskynde filtrering og undgå tryklås
  • Tåler temperaturer op til 135 °C i korte perioder
  • Autoklaverbar ved 121 °C i 20 min
  • Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 100 mm
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 161,5 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Velegnet til fødevarer
Længde (metrisk) stilk 82 mm
Maks. Temperatur (metrisk) 135 °C