missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

HDAC-IN-3, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200098708
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16491859

Brand: Medchem Express HY19772

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress HDAC-IN-3 is a histone deacetylase (HDAC) inhibitor, extracted from patent WO/2008040934 A1.

HDAC-IN-3 is a histone deacetylase (HDAC) inhibitor, extracted from patent WO/2008040934 A1.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale HDAC-IN-3
Fysisk form Solid
CAS 1018673-42-1
Farve Earth Yellow
Mængde 1 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H33N3O4
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (123.91 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([C@@H](NCC1=CN=C(CCC(NO)=O)C=C1)C2CCCCC2)OC3CCCC3
Molekylvægt (g/mol) 403.52
Formel vægt 403.52
Procent renhed 99.41%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.