Få mere at vide
HDAC-IN-3, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491859
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16491859 1 mg
16487898 10 mg
16453847 50 mg
16427716 100 mg
16420368 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16491859 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19772
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress HDAC-IN-3 is a histone deacetylase (HDAC) inhibitor, extracted from patent WO/2008040934 A1.
HDAC-IN-3 is a histone deacetylase (HDAC) inhibitor, extracted from patent WO/2008040934 A1.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HDAC-IN-3
Fysisk form Solid
CAS 1018673-42-1
Farve Earth Yellow
Mængde 1 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H33N3O4
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (123.91 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([C@@H](NCC1=CN=C(CCC(NO)=O)C=C1)C2CCCCC2)OC3CCCC3
Molekylvægt (g/mol) 403.52
Formel vægt 403.52
Procent renhed 99.41%