Få mere at vide
Digi-Sense Type-T Bolt-On Probe Mini-konnektor, jordet, lige, 304 rustfrit stål pansret/fiberkabel
Artikelnummer. 11725049 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Certificeringer/compliance:
ANSI
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Certificeringer/compliance Pakningsstørrelse
11725049 ANSI Hver
1 options
Artikelnummer. 11725049 Leverandør Digi-Sense Leverandørnr. 0850085
Forventet forsendelse: 24-02-2027
Heavy Duty Type-T Bolt-On Probe Mini-Connektor til langtidsinstallation.
  • Hver sonde leveres med en bolt på skive, der er 0,62 tommer. OD og 0,28 tommer. ID for hurtig nem installation.
  • Når det er installeret, giver det robuste design mulighed for kontinuerlige langtidsaflæsninger.
  • Denne sonde anbefales ikke til fugtige eller våde forhold.
  • Svartid: 3 sekunder eller mere.
  • Hver sonde kommer med en farvekodet ANSI mini stik: type J-sort, type K-gul, type T-blå og type E-lilla.
  • Brugerdefinerede designs eller ændringer af dette produkt er tilgængelige efter anmodning.
  • Bemærk: Temperaturområdet er kun for sondespidsen.
  • Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis sonden vurderes højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
  • ABS-håndtag er klassificeret til 220 °F (104 °C).
  • PVC-håndtag er klassificeret til 200 °F (93 °C).
  • Håndtag i rustfrit stål er klassificeret til °450 F (232 °C).
  • Ministik er klassificeret til 392 °F (200 °C).
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI
Temperatur (metrisk) -200 °C til +260 °C
Type Termoelement sonde
Materiale Rustfrit stål, AISI 304
Temperatur (engelsk) -328 °F til +500 °F
Længde (engelsk) 5 ft.
Længde (metrisk) 1.5 m