Få mere at vide
Molecular Probes™ HCS NuclearMask™ Pletter
Artikelnummer. p-7244356
Farve:
Blå
Langt-rød, dyb rød
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10726885
Brand: Molecular Probes™ H10325
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Identificer nemt cellekerner og andre funktioner af interesse under high-content screening (HCS) assays med det alsidige HCS NuclearMask Blå, røde og dybrøde pletter, som kan bruges med levende og fikserede celler og i multiparametriske analyser.
Identificer nemt cellekerner i high-content screening (HCS) assays med det alsidige HCS NuclearMask Blå, røde og dybrøde pletter, som overlever standard formaldehyd-baserede fikserings- og detergent-baserede permeabiliseringsmetoder og kan påføres levende og fikserede celler. Fordi deres farvestoffer let kan skelnes fra andre fluoroforer, HCS NuclearMask pletter kan bruges i multiparametriske analyser. De kan også mærke hele cellen (dvs. cytoplasma og kerne) og give en nøjagtig baggrund, som man kan vurdere funktionerne af interesse mod.
Den alsidige HCS NuclearMask Blå, HCS NuclearMask Red og HCS NuclearMask Dybrøde pletter kan bruges til at måle DNA-indhold og udføre celleafgrænsning med formaldehydfikserede celler på højindholdsbilleddannelses- og analyseplatforme (HCS). HCS NuclearMask Blå, HCS NuclearMask Røde og HCS NuclarMask Deep Red-farver har excitations-/emissionsmaksima på henholdsvis 355/460 nm, 622/645 nm og 638/686 nm, når de er bundet til DNA. HCS NuclearMask Blå farve kan let skelnes fra synlige og nær-IR bølgelængde fluoroforer, HCS NuclearMask Rød plet skelnes let fra grøn- og endda orange-fluorescerende fluoroforer og HCS NuclearMask Deep Red skelnes let fra synlige bølgelængdefluoroforer, når de bruges i multiparametriske analyser.
Hvis total cellefarvning ønskes, HCS CellMask pletter mærker hele cellen (cytoplasma og kerne) og giver en nøjagtig baggrund, mod hvilken de interessante træk kan vurderes. HCS CellMask pletter fås i et udvalg af farver for multiplekseringsfleksibilitet. Tilstrækkelige mængder er tilvejebragt til at farve ti 96-brønds plader ved hjælp af et assayvolumen på 100μ L pr. brønd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Indhold og opbevaring Indeholder 65μ L 2000X koncentrat, der giver tilstrækkeligt materiale til at farve i alt  ti 96-brønds mikroplader.
Opbevares ved 2 –6 °C og beskyttes mod lys.
Excitationsbølgelængdeområde 350/451
Til brug med (udstyr) Instrument med højt indhold
Mængde 65μ L
Detektionsmetode Fluorescens
Oversigt HCS NuclearMask™ Blå plet
Emission Synlig
Produktlinje NuclearMask
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Etikettype Fluorescerende farvestof
Produkttype Plet
Subcellulær lokalisering Nukleinsyrer, Nucleus