Få mere at vide
Invitrogen™ HCS CellMask™ Pletter
Artikelnummer. p-7244360
Oversigt:
HCS CellMask™ Blå plet
HCS CellMask™ Dyb rød plet
HCS CellMask™ Grøn plet
HCS CellMask™ Nær-IR-farve
HCS CellMask™ Orange plet
HCS CellMask™ Rød plet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10555854
Brand: Invitrogen™ H32720
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Visualiser nemt hele celler eller individuelle cellestrukturer under high-content screening (HCS) assays med HCS CellMask pletter, som er tilgængelige i en række forskellige farver for multiplekseringsfleksibilitet og kan bruges umiddelbart efter fiksering og permeabilisering eller efter antistofmærkning.
Identificer hele celler (cytoplasma og kerne) under high-content screening (HCS) assays med det alsidige HCS CellMask Rød, CellMask Orange, CellMask Grøn, CellMask Blå, CellMask Dyb rød, og CellMask Nær-IR-farver, som er fluoroforer, der kan bruges umiddelbart efter fiksering og permeabilisering, eller efter antistofmærkning. De fås i en række forskellige farver til multipleksing protokoller.
Den alsidige HCS CellMask Rød, CellMask Orange, CellMask Grøn, CellMask Blå, CellMask Dyb rød, og CellMask Nær-IR-farvninger er celleafgrænsningsværktøjer til højindholdsscreening (HCS) platforme, mærker hele cellen (cytoplasma og kerne) og giver en nøjagtig baggrund, mod hvilken funktionerne af interesse kan vurderes. HCS CellMask Røde og blå pletter erstatter HCS CellMask Rød cytoplasmatisk/nuklear (kat. nr. H32711) og HCS CellMask Blå cytoplasmatiske/nukleære pletter (Kat. nr. H34558), hhv.
HCS CellMask pletter kan påføres celler umiddelbart efter fiksering eller i det sidste trin af multipleksing-protokoller, og de er kompatible med detergent-baserede cellepermeabiliseringsprotokoller. Hvis kun nuklear farvning ønskes, HCS NuclearMask pletter kan bruges til at måle DNA-indhold ud over at muliggøre robust celleafgrænsning. HCS NuclearMask pletter er også tilgængelige i et udvalg af farver for multipleksing fleksibilitet.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Indhold og opbevaring Indeholder 1 sæt hætteglas, der giver tilstrækkeligt materiale til at farve i alt  ti 96-brønds mikroplader.
Opbevar kl≤ -20 C, °tørre ud og beskyt mod lys.
Excitationsbølgelængdeområde 346/442
Til brug med (udstyr) Instrument med højt indhold
Mængde 1 sæt
Detektionsmetode Fluorescens
Oversigt HCS CellMask™ Blå plet
Emission Synlig
Produktlinje CellMask
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Etikettype Fluorescerende farvestof
Produkttype Plet
Subcellulær lokalisering Cytoplasma, Cytosol, Nucleus