Få mere at vide
Invitrogen™ HCS CellMask™ Pletter
Oversigt:
HCS CellMask™ Blå plet
HCS CellMask™ Dyb rød plet
HCS CellMask™ Grøn plet
HCS CellMask™ Nær-IR-farve
HCS CellMask™ Orange plet
HCS CellMask™ Rød plet
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Identificer hele celler (cytoplasma og kerne) under high-content screening (HCS) assays med det alsidige HCS CellMask Rød, CellMask Orange, CellMask Grøn, CellMask Blå, CellMask Dyb rød, og CellMask Nær-IR-farver, som er fluoroforer, der kan bruges umiddelbart efter fiksering og permeabilisering, eller efter antistofmærkning. De fås i en række forskellige farver til multipleksing protokoller.
Den alsidige HCS CellMask Rød, CellMask Orange, CellMask Grøn, CellMask Blå, CellMask Dyb rød, og CellMask Nær-IR-farvninger er celleafgrænsningsværktøjer til højindholdsscreening (HCS) platforme, mærker hele cellen (cytoplasma og kerne) og giver en nøjagtig baggrund, mod hvilken funktionerne af interesse kan vurderes. HCS CellMask Røde og blå pletter erstatter HCS CellMask Rød cytoplasmatisk/nuklear (kat. nr. H32711) og HCS CellMask Blå cytoplasmatiske/nukleære pletter (Kat. nr. H34558), hhv.
HCS CellMask pletter kan påføres celler umiddelbart efter fiksering eller i det sidste trin af multipleksing-protokoller, og de er kompatible med detergent-baserede cellepermeabiliseringsprotokoller. Hvis kun nuklear farvning ønskes, HCS NuclearMask pletter kan bruges til at måle DNA-indhold ud over at muliggøre robust celleafgrænsning. HCS NuclearMask pletter er også tilgængelige i et udvalg af farver for multipleksing fleksibilitet.
HCS CellMask pletter kan påføres celler umiddelbart efter fiksering eller i det sidste trin af multipleksing-protokoller, og de er kompatible med detergent-baserede cellepermeabiliseringsprotokoller. Hvis kun nuklear farvning ønskes, HCS NuclearMask pletter kan bruges til at måle DNA-indhold ud over at muliggøre robust celleafgrænsning. HCS NuclearMask pletter er også tilgængelige i et udvalg af farver for multipleksing fleksibilitet.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 1 sæt hætteglas, der giver tilstrækkeligt materiale til at farve i alt ti 96-brønds mikroplader. Opbevar kl≤ -20 C, °tørre ud og beskyt mod lys. |
| Excitationsbølgelængdeområde | 493/516 |
| Til brug med (udstyr) | Instrument med højt indhold |
| Mængde | 1 sæt |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Oversigt | HCS CellMask™ Grøn plet |
| Emission | Synlig |
| Produktlinje | CellMask |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HCS CellMask Green Stain
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 1H-Pyrrole-2,5-dione