Få mere at vide
Invitrogen™ HCS CellMask™ Pletter
Beskrivelse
Identificer hele celler (cytoplasma og kerne) under high-content screening (HCS) assays med det alsidige HCS CellMask Rød, CellMask Orange, CellMask Grøn, CellMask Blå, CellMask Dyb rød, og CellMask Nær-IR-farver, som er fluoroforer, der kan bruges umiddelbart efter fiksering og permeabilisering, eller efter antistofmærkning. De fås i en række forskellige farver til multipleksing protokoller.
HCS CellMask pletter kan påføres celler umiddelbart efter fiksering eller i det sidste trin af multipleksing-protokoller, og de er kompatible med detergent-baserede cellepermeabiliseringsprotokoller. Hvis kun nuklear farvning ønskes, HCS NuclearMask pletter kan bruges til at måle DNA-indhold ud over at muliggøre robust celleafgrænsning. HCS NuclearMask pletter er også tilgængelige i et udvalg af farver for multipleksing fleksibilitet.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Orange |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 1 sæt hætteglas, der giver tilstrækkeligt materiale til at farve i alt ti 96-brønds mikroplader. Opbevar kl≤ -20 C, °tørre ud og beskyt mod lys. |
| Excitationsbølgelængdeområde | 556/572 |
| Til brug med (udstyr) | Instrument med højt indhold |
| Mængde | 1 sæt |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Oversigt | HCS CellMask™ Orange plet |
| Emission | Synlig |
| Produktlinje | CellMask |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |