Få mere at vide
R&D Systems™ HCoV-NL63 Nucleocapsid (YP_003771.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18714597
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18714597 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18714597 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3168
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2575.00 DKK
    2431.80 DKK / 10µg
    Spare 143.20 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene Nucleocapsid
Adgangsnummer YP_003771.1
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Indsæt type 1147 bp
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter HCoV-NL63
Mængde 10 μg