missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

HCN1 Antibody [Janelia Fluor« 549], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30499063 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30499063 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30499063 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335653JF549

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

HCN1 Polyclonal antibody specifically detects HCN1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen HCN1
Applikationer ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Janelia Fluor 549
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias BCNG1, BCNG-1brain cyclic nucleotide gated channel 1, Brain cyclic nucleotide-gated channel 1, HAC-2, hyperpolarization activated cyclic nucleotide-gated potassium channel 1, potassium/sodium hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated channel 1
Værtsarter Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 791-890 of human HCN1 (NP_066550.2).,, Sequence:, LISRPHPTVGESLASIPQPVTAVPGTGLQAGGRSTVPQRVTLFRQMSSGAIPPNRGVPPAPPPPAAALPRESSSVLNTDPDAEKPRFASNL
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cardiovascular Biology, Neuroscience
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 348980
Målarter Human, Mouse
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.