Få mere at vide
Lonza™ HCM™ Hepatocytkulturmedium BulletKit™
Beskrivelse
- Kultursystem indeholdende HBM™ Basal medium (CC-3199), og; HCM SingleQuots™ Tillægspakke (CC-4182).
- Udviklet til at understøtte vækst af primære hepatocytter.
- Meget reproducerbart vedligeholdelsesmedium til primære hepatocytter fra alle arter.
- Optimeret til hepatocytcellesundhed og kompatibel med alle hepatocytarter.
- Det endelige medium er serumfrit.
- Inkluderer følgende:
- 1 x HBM™ Basalmedium (CC-3199), 500 ml
- 1 x HCM SingleQuots™ Tillægspakke (CC-4182) indeholdende følgende:
- 1 x transferrin, 0,50 ml
- 1 x ascorbinsyre, 0,50 ml
- 1 x HEGF, 0,50 ml
- 1 x insulin, 0,50 ml
- 1 x Hydrocortison, 0,50 ml
- 1 x BSA (fedtsyrefri), 10,5 ml
- 1 x GA-1000, 0,50 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Hepatocytceller |
| Produkttype | Basal medium og kosttilskud |
| Mængde | Medium: 500 ml, transferrin: 0,50 ml, ascorbinsyre: 0,50 ml, HEGF: 0,50 ml, insulin, 0,50 ml, hydrocortison: 0,50 ml, BSA (fedtsyrefri), 10,5 ml, GA-10,500 ml: |
| pH | 7,2 til 7,6 |
| Farve | Klar |
| Indhold og opbevaring | Basalmedium, transferrin, ascorbinsyre, HEGF, insulin, hydrocortison, BSA (fedtsyrefri), GA-1000 |