Beskrivelse
- Fremstillet i en ISO 9001-kompatibel facilitet i henhold til Eu. Ph. Kapitel 2 retningslinjer
- Fremstillet iht ASTM , APHA, ACS, EP og USP metoder
- Forsynet med et analysecertifikat og en etiket, der viser partiet og udløbsdatoen
- Klar til brug løsning eliminerer tid og arbejde med at forberede præcise standardløsninger
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric Acid |
| CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Analysecertifikat | Certificate of Analysis |
| Lugt | Characteristic |
| Fysisk form | Væske |
| Molekylær formel | ClH |
| Koncentration | 10 g/L HCl |
| MDL nummer | MFCD00011324 MFCD00792839 |
| Farve | Farveløs |
| Synonym | Muriatic acid, Hydrogen chloride |
| Vis mere |