Få mere at vide
α-HCH 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309082
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309082 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309082 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010365AC
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-HCH
CAS 319-84-6
Analyt- eller komponentnavne alpha-HCH
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H6 Cl6
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (1α,2α,3β,4α,5β,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, (±)-α-HCH, (±)-α-Hexachlorocyclohexane, α-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, α-666, α-BHC, α-Benzenehexachloride, α-Benzohexachloride, α-HCH, α-Hexachloran, α-Hexachlorane, α-Hexachlorcyclohexane, α-Hexachlorocyclohexane, α-Lindane
InChI formel InChI=1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m0/s1
SMIL Cl[C@@H]1[C@@H](Cl)[C@@H](Cl)[C@H](Cl)[C@H](Cl)[C@H]1Cl
IUPAC navn 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 290.83
Mængde 1 ml
Formel vægt 287.8601 g/mol