Få mere at vide
MedChemExpress HCGRP-(8-37)
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.0% |
| CAS | 119911-68-1 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 3125.59 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : ≥ 20 mg/mL (6.40 mM) |
| Synonym | Human α-CGRP (8-37) |