Få mere at vide
HC-070, MedChemExpress
Beskrivelse
HC-070 is an antagonist of TRPC4/TRPC5, with IC50s of 9.3 nM and 46 nM for hTRPC5 and hTRPC4 in cells, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HC-070 |
| CAS | 1628291-95-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H20Cl2N4O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 62.5 mg/mL (131.49 mM) |
| SMIL | O=C(N1CCCO)N(C)C2=C(N(CC3=CC=C(Cl)C=C3)C(OC4=CC=CC(Cl)=C4)=N2)C1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 475.32 |
| Formel vægt | 475.32 |
| Vis mere |