Få mere at vide
HC-056456, MedChemExpress
Beskrivelse
HC-056456 is an effective but not perfectly-selective blocker of CatSper channels. The [Na+]i rise is slowed by HC-056456 (IC50∼3 μM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HC-056456 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 7733-96-2 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C12H6N2O4S2 |
| Synonym | 3,4-Bis(2-thienoyl)-1,2,5-oxadiazole-N-oxide |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (489.68 mM) |
| SMIL | [O-][N+]1=C(C(C2=CC=CS2)=O)C(C(C3=CC=CS3)=O)=NO1 |
| Vis mere |