Få mere at vide
Tocris Bioscience™ HBX 41108
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18055192
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18055192 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18055192 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4285/10
Selective USP7 inhibitor
Inhibitor of ubiquitin-specific protease (USP) 7 activity (IC50 = 424 nM). Displays uncompetitive inhibition. Also inhibits USP7-mediated p53 deubiquitination (IC50 = 0.8 μM). Stabilizes p53 and inhibits cancer cell growth; induces p53-dependent apoptosis in p53 wild type and null isogenic cancer cell lines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HBX 41108
CAS 924296-39-9
Mængde 10 mg
Molekylær formel C13H3ClN4O
Formel vægt 266.64
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 266.64