Få mere at vide
HBX 19818, MedChemExpress
Beskrivelse
HBX 19818 is a specific inhibitor of ubiquitin-specific protease 7 (USP7), with an IC50 of 28.1 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HBX 19818 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1426944-49-1 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H28ClN3O |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 20 mg/mL (47.40 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CN(CCCNC(C1=CC=C(N=C(CCCC2)C2=C3Cl)C3=C1)=O)CC4=CC=CC=C4 |
| Vis mere |