Få mere at vide
PEPperCHIP™ HBV Proteome Microarray
Artikelnummer. 16387778
:
Antal: 1 Slide
Artikelnummer. 16387778
Brand: PEPperCHIP™ SPC.048.001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
HBV Proteome Microarray med 4713 virusspecifikke peptider trykt i to eksemplarer. Mikroarrayet kan bruges til epitopkortlægning, serumscreening eller biomarkøropdagelse.
  • Microarray indhold: Proteomer af alle forskellige genotyper og forskellige undertyper af HBV; koblet og forlænget med neutrale GSGSGSG-linkere ved C- og N-terminalen og translateret til overlappende peptider. Redundante peptider blev fjernet
  • Peptidlængde/Overlapning: 15 aa/ 12 aa
  • Antal peptider: 4713 trykt i to eksemplarer og HA, polio og c-Myc kontrolpeptider
Tekniske data
Belægning PEGMA/PMMA
Oversigt 1 array kopi pr. microarray
Mængde 1 Slide
Metode til vedhæftning Kombinatorisk peptidsyntese ved aminosyrelaserprint
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015
Farve Klarhed
Regulatorisk status RUO
Stregkode Individuel stregkode for hvert mikroarray
Materiale Mikroskopisk glas
Type High-density Peptide Microarray
Til brug med (applikation) Antistofvalidering, epitopkortlægning, serumscreening, biomarkøropdagelse
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (LxB) 75.4 x 25 mm