Få mere at vide
HBTU, TRC
Artikelnummer. 30402878
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30402878 5 g
30390346 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30402878 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH1075005G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94790-37-1
Molekylær formel C11H16F6N5OP
Molekylvægt (g/mol) 379.24
Synonym 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-benzotriazolium Hexafluorophosphate(1-) 3-Oxide, N-HBTU
IUPAC navn [benzotriazol-1-yloxy(dimethylamino)methyliden]-dimethylazanium; hexafluorfosfat
SMIL CN(C)C(=[N+](C)C)On1nnc2ccccc12.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HBTU
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C11H16N5O.F6P/c1-14(2)11(15(3)4)17-16-10-8-6-5-7-9(10)12-13-16;1-7(2,3,4,5)6/h5-8H,1-4H3;/q+1;-1
Formel vægt 379.0997