Få mere at vide
Gibco™ HBSS, ingen calcium, ingen magnesium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11580466
Mængde:
100 ml
500 ml
10 x 500 ml
20 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
1 sæt
100ml
Pakke med 20
Artikelnummer. 11580466
Brand: Gibco™ 14170070
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
HBSS, ingen calcium, ingen magnesium
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociering, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser. Formuleringer uden calcium og magnesium er nødvendige for at skylle chelatorer fra kulturen før celledissociering. Vi tilbyder en række af Gibco™ HBSS-formuleringer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ HBSS er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ HBSS-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (14170-120). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
Indhold og opbevaring 15 til 30 °C
Oversigt Hanks' balancerede saltopløsning, 100 ml, flydende, 1 x koncentration, 7,0 til 7,4 pH, med glukose, natriumbicarbonat, phenolrød, 36 måneders holdbarhed, til pattedyrcellekultur
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Hanks' Balanced Salt Solution
Med tilsætningsstoffer Glukose, Natriumbikarbonat, Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen Calcium, Ingen magnesium
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
pH 7,0 til 7,4
Mængde 100 ml
Regulatorisk status Til in vitro-diagnostisk brug