Få mere at vide
Gibco™ HBSS, calcium, magnesium, phenolrød
Beskrivelse
Gibco™ Balanced Salt Solutions er sterilfiltreret, pakket i bioprocesbeholdere og klar til bestilling. Almindeligvis brugt til behandling af celler og skylleudstyr, sourcing Gibco balancerede saltopløsninger kan hjælpe med at strømline din drift ved at reducere buffertilberedningen og give dig mulighed for at fokusere på yderligere kritiske trin i dine biofarmaceutiske processer. Oplev nye outsourcing-effektiviteter for at genvinde tid, plads og ressourcer.
Produktegenskaber
- Flere formuleringer og koncentrationer tilgængelige
- Fås i en række pakkestørrelser (5 L, 20 L, 50 L, 100 L og 200 L)
- Etablerede produkter med faste specifikationer fremstilles på bestilling
- Produktstandardisering muliggør kortere tid fra forespørgsel til tilbud og forsendelse sammenlignet med skik
- Let tilgængelig dokumentation for fremskyndet kvalifikation
Fordele
- Reducerer tid brugt på at forberede buffere internt
- Afbøder pladsbehovet til opbevaring af udstyr
- Strømliner interne processer relateret til formulering, hydrering, testning og validering
- Opfylder workflowbehov på tværs af udviklings- og fremstillingsstadier af biologiske produkter
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar, farveløs opløsning |
| Form | Væske |
| Produkttype | Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| Uden tilsætningsstoffer | No Calcium, No Magnesium |
| Format | Prøve |
| Fremstillingskvalitet | cGMP |
| Osmolalitet | 265 til 295 mOsm/kg |
| pH | 6,7 til 7,8 |
| Mængde | 5 l |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.