missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Gibco™ HBSS, calcium, magnesium, phenolrød

Artikelnummer. 30276690
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 l
20 l
50 l
100 l
200 l
Format:
Prøve
Tote
Tromme
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30276690

missing translation for 'mfr': Gibco™ A59772BE

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Gibco™ Balanced Salt Solutions er sterilfiltreret, pakket i bioprocesbeholdere og klar til bestilling.

Gibco™ Balanced Salt Solutions er sterilfiltreret, pakket i bioprocesbeholdere og klar til bestilling. Almindeligvis brugt til behandling af celler og skylleudstyr, sourcing Gibco balancerede saltopløsninger kan hjælpe med at strømline din drift ved at reducere buffertilberedningen og give dig mulighed for at fokusere på yderligere kritiske trin i dine biofarmaceutiske processer. Oplev nye outsourcing-effektiviteter for at genvinde tid, plads og ressourcer.

Produktegenskaber

  • Flere formuleringer og koncentrationer tilgængelige
  • Fås i en række pakkestørrelser (5 L, 20 L, 50 L, 100 L og 200 L)
  • Etablerede produkter med faste specifikationer fremstilles på bestilling
  • Produktstandardisering muliggør kortere tid fra forespørgsel til tilbud og forsendelse sammenlignet med skik
  • Let tilgængelig dokumentation for fremskyndet kvalifikation

Fordele

  • Reducerer tid brugt på at forberede buffere internt
  • Afbøder pladsbehovet til opbevaring af udstyr
  • Strømliner interne processer relateret til formulering, hydrering, testning og validering
  • Opfylder workflowbehov på tværs af udviklings- og fremstillingsstadier af biologiske produkter
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farve Klar, farveløs opløsning
Form Væske
Produkttype Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS)
Sterilitet Sterilt filtreret
Med tilsætningsstoffer Calcium, Magnesium, Phenol Rød
Format Tromme
Fremstillingskvalitet cGMP
Osmolalitet 265 til 295 mOsm/kg
pH 6,7 til 7,8
Mængde 200 l

Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt