Få mere at vide
Gibco™ HBSS, calcium, magnesium, phenolrød
Artikelnummer. 30276209
Mængde:
5 l
20 l
50 l
100 l
200 l
Format:
Prøve
Tote
Tromme
Artikelnummer. 30276209
Brand: Gibco™ A59772BA
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gibco™ Balanced Salt Solutions er sterilfiltreret, pakket i bioprocesbeholdere og klar til bestilling.
Gibco™ Balanced Salt Solutions er sterilfiltreret, pakket i bioprocesbeholdere og klar til bestilling. Almindeligvis brugt til behandling af celler og skylleudstyr, sourcing Gibco balancerede saltopløsninger kan hjælpe med at strømline din drift ved at reducere buffertilberedningen og give dig mulighed for at fokusere på yderligere kritiske trin i dine biofarmaceutiske processer. Oplev nye outsourcing-effektiviteter for at genvinde tid, plads og ressourcer.
Produktegenskaber
  • Flere formuleringer og koncentrationer tilgængelige
  • Fås i en række pakkestørrelser (5 L, 20 L, 50 L, 100 L og 200 L)
  • Etablerede produkter med faste specifikationer fremstilles på bestilling
  • Produktstandardisering muliggør kortere tid fra forespørgsel til tilbud og forsendelse sammenlignet med skik
  • Let tilgængelig dokumentation for fremskyndet kvalifikation
Fordele
  • Reducerer tid brugt på at forberede buffere internt
  • Afbøder pladsbehovet til opbevaring af udstyr
  • Strømliner interne processer relateret til formulering, hydrering, testning og validering
  • Opfylder workflowbehov på tværs af udviklings- og fremstillingsstadier af biologiske produkter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar, farveløs opløsning
Form Væske
Produkttype Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS)
Sterilitet Sterilt filtreret
Uden tilsætningsstoffer No Calcium, No Magnesium
Format Prøve
Fremstillingskvalitet cGMP
Osmolalitet 265 til 295 mOsm/kg
pH 6,7 til 7,8
Mængde 5 l
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.