Få mere at vide
IKA™ HBR 4 Control Heating Bath
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15573587 Shop alle IKA produkter
Stiktype:
EU-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15573587
Brand: IKA™ 0020003549
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cylindrisk varmebad med integreret magnetomrører til at cirkulere tempereringsvæske.
  • Cylindrisk badeform
  • Varmeelementer integreret i badets bund
  • Varmeoverførselsmedier kan være lavviskos olie (50 mPas) eller vand (H2O )
  • Varmeydelse: 1000 W
  • To bærehåndtag
  • Trinløs sikkerhedstemperaturbegrænser i henhold til DIN 12877
  • Dobbeltkappet kappe beskytter mod forbrændinger
  • Digitalt display til mål, faktiske og sikkerhedsmæssige temperaturer og hastighed
  • Integreret magnetomrørerdrev til at cirkulere tempereringsvæsken, hvilket giver mulighed for bedre varmefordeling i badet
  • Med EU stik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Controller type Trinløs varmestyring
Kapacitet (metrisk) 4 L
Vise LCD
Varmekapacitet 1000 w varmeeffekt, RT til 210 °C
Inkluderer RS 232 interface, ekstern temperaturføler
Stiktype EU-stik
Højde (metrisk) 250 mm
Højde (metrisk) interiør 160 mm
Diameter (metrisk) 250 mm
Vægt (metrisk) 1.4 kg
Elektriske krav 230/115/100 V 50/60 Hz 1020 W
Spænding 230/115/100 V
Watt 1020 w
Frekvens 50/60 Hz