Få mere at vide
Lonza™ HBM™ Hepatocyt basal medium 500 ml
Artikelnummer. 11675450
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11675450
Brand: Lonza™ CC3197
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ikke-suppleret basalt medium designet til at understøtte væksten af humane hepatocytter.
  • Basal medium.
  • Indeholder ingen vækstfaktorer cytokiner eller kosttilskud.
  • Udviklet til at understøtte væksten af humane hepatocytter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Hepatocytceller
Produkttype Basal medium
Mængde 500 mL
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis