Få mere at vide
Lonza™ HBM™ Basal medium, 500 ml
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Basal medium.
- Indeholder ingen vækstfaktorer cytokiner eller kosttilskud.
- Til brug med HCM™ SingleQuots™ (CC-4182) væksttilskudspakke.
- I kombination med kosttilskud udgør dette medium et meget reproducerbart vedligeholdelsesmedium til primære hepatocytter fra alle arter.
- Slutmediet er serumfrit.
- Optimeret til hepatocytcellesundhed og kompatibel med alle arters hepatocytter.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Hepatocytceller |
| Produkttype | Basal medium |
| Mængde | 500 mL |
| pH | 7,2 til 7,6 |
| Farve | Klar |