Få mere at vide
IKA™ HBC 5 kontrol
Shop alle IKA produkter
Kapacitet (metrisk):
5 til 7 L
Beskrivelse
- Den har et bad af høj kvalitet i rustfrit stål med en volumen på 4,5 til 6,5 L
- TFT-displayet er i farver og illustrerer alle relevante parametre
- Med kun én tast kan den interne temperaturregulering skiftes til ekstern temperaturregulering
- Radiatorens store overflade giver mulighed for en optimal varmeudveksling og en skånsom opvarmningsproces af mediet
- Tryk- og drej-knapper giver mulighed for intuitiv menunavigation
- Menuen kommer på forskellige sprog
- Badet har en frontafløbsventil for sikker tømning
- For at dræne badet tilsluttes en slange, så der ikke er direkte kontakt med tempereringsvæsken
- Med den unikke WiCo Wireless Controller kan enheden betjenes fra en afstand på op til 10 meter/3 ft.
- Temperaturområde: 20 til 250 °C
- Temperatur nøjagtighed:± 0,01 K
- Stort letlæseligt TFT-display for temperatur, pumpehastighed, påfyldningsniveau og sikkerhedstemperatur
- Integreret kølespiral
- Kraftig, hastighedsstyret tryk/sugepumpe
- Justerbart sikkerhedskredsløb
- Sikkerhedsklassificering III (FL) i henhold til DIN 12876
- Timerfunktion: 0 til 99 timer 59 minutter
- Visuel og akustisk sikkerhedsadvarsel
- Mulighed for tilslutning af magnetventil
- USB / RS 232 interface til PC kontrol og dokumentation vha labworldsoft™ , samt opdatering af enhedssoftwaren via vores hjemmeside
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5 til 7 L |
| Flowhastighed | 31 l/min. |
| Pumpetype | Tryk/sugepumpe |
| Temperaturområde | Stuetemperatur+ 10 K til 250 C °ved 1000 o/min |
| Vise | LED |
| Temperaturstabilitet | ±0,02 K |
| Dimensioner (L x B x H) | 275 x 406 x 500 mm |
| Vægt (metrisk) | 17 kg |
| Elektriske krav | 50/60 Hz |
| Watt | 2500 W |